1672756
USP
Tranexamic acid Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tranexamic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NCC1CCC(=CC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZPZFPYJTSAQPX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Tranexamic Acid
- Tranexamic Acid Injection
- Tranexamic Acid Tablets
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)