Fontos dokumentumok
1347529
USP
Ipratropium bromide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(1R,3r,5S,8s)-3-[[(2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H30BrNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
412.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ipratropium
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ipratropium bromide Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ipratropium Bromide
  • Ipratropium Bromide and Albuterol Sulfate Inhalation Solution
  • Ipratropium Bromide Inhalation Solution
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)