Fontos dokumentumok
PHR8814
Tropicamide Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Phenylacetic acid, 2-Phenylacetic acid, Benylpenicillin benzathine EP Impurity B, Benzylpenicillin Potassium EP Impurity B, Benzylpenicillin procaine monohydrate EP Impurity E, Cyclopentolate hydrochloride EP Impurity B, Tropicamide EP Impurity D, α-Toluic acid, α-Tolylic acid, Benzeneacetic acid, PAA
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1699049
gőzsűrűség
~4 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 97 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
sűrűség
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1