PHR3049
Milrinone Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo(3,4′-bipyridine)-5-carboxamide, Milrinone amide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1443919
API-család
milrinone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H11N3O2/c1-7-9(8-2-4-14-5-3-8)6-10(11(13)16)12(17)15-7/h2-6H,1H3,(H2,13,16)(H,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWKVSFPUHCMFJY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3