Fontos dokumentumok
1.12144
Supelco
Disulfine blue VN 150 (C.I.42045)
for surfactant tests
Szinonimák:
Disulfine blue VN 150 (C.I.42045)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H31N2NaO6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
566.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
204-934-1
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
összetétel
dye content, ≥40% spectrophotometric assay
veszteség
≤7% loss on drying, 110°C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
oldhatóság
210 g/L
térfogatsúly
600 kg/m3
λmax
637-640 nm in water
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 40 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 637 - 640 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): ≥ 800
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Suitability for surfactant tests: passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1