Fontos dokumentumok
PHR2264
Docosanol (n-Docosanol)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-Docosanol, Behenyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
docosanol
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
bp
180 °C/0.22 mmHg (lit.)
mp
65-72 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)