PHR2989
Sunflower Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Sunflower seed oil from Helianthus annuus
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1642347
API-család
sunflower oil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg