Fontos dokumentumok
PHR1907
Acebutolol hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Acebutolol hydrochloride, N-(3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl)butanamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. A0040000
traceable to USP 1000601
API-család
acebutolol
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 250 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB1(153)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)