Y0000359
Acebutolol impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-{3-Acetyl-4-{(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}phenyl}acetamide, Diacetolol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acebutolol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWOGXJOBNAWQSF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)