ABN32
Anti-PDE9A Antibody
from rabbit
Szinonimák:
High affinity cGMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 9A
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rhesus macaque, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDE9A(5152)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected PDE9 in human prostate tissue, and in possible golgi type II and basket cells in the Purkinje and molecular layers of mouse cerebellum.
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PDE9A in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human spleen tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1