Fontos dokumentumok
PHR2720
Vardenafil Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Vardenafil hydrochloride trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1711010
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
vardenafil
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
SMILES string
CCOC1=CC=C(S(N2CCN(CC)CC2)(=O)=O)C=C1C3=NN4C(C(N3)=O)=C(C)N=C4CCC.Cl
InChI
1S/C23H32N6O4S.ClH.3H2O/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);1H;3*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBCDRHDULQYRTB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Célzott szervek
Cardio-vascular system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)