Fontos dokumentumok
SML1877
Tadalafil
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, ICI-351
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D +68 to +78°, c = 1 in chloroform-d
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
This β-carboline-based drug has a long elimination half-life of about 18 hours.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3