Fontos dokumentumok
1711010
USP
Vardenafil hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Vardenafil hydrochloride trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
vardenafil
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC1=CC=C(S(N2CCN(CC)CC2)(=O)=O)C=C1C3=NN4C(C(N3)=O)=C(C)N=C4CCC.Cl
InChI
1S/C23H32N6O4S.ClH.3H2O/c1-5-8-20-24-16(4)21-23(30)25-22(26-29(20)21)18-15-17(9-10-19(18)33-7-3)34(31,32)28-13-11-27(6-2)12-14-28;;;;/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,25,26,30);1H;3*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBCDRHDULQYRTB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Vardenafil Orally Disintegrating Tablets
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Célzott szervek
Cardio-vascular system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2