Merck
Y0002160
Donepezil hydrochloride
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride, E2020
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H29NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
415.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
donepezil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
SMILES string
O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=CC(OC)=C(OC)C=C41.[H]Cl
InChI
1S/C24H29NO3.ClH.H2O/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLJIZAKUNCTCQX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Donepezil hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Donepezil monohydrochloride monohydrate is a centrally acting reversible acetylcholinesterase inhibitor.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)