Fontos dokumentumok
PHR1575
Propantheline Bromide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Propantheline bromide, (2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1570508
API-család
propantheline
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)