Merck
1570508
USP
Propantheline bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate
About This Item
Lineáris képlet:
C23H30NO3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
propantheline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Propantheline bromide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibits action of acetylcholine at post-ganglionic synapses; muscarinic acetylcholine receptor antagonist; antispasmodic; reduces gastric acid secretion.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
F Xavier Donadeu et al.
Biology of reproduction, 91(5), 111-111 (2014-09-26)
Several aspects of equine ovarian physiology are unique among domestic species. Moreover, follicular growth patterns are very similar between horses and humans. This study aimed to characterize, for the first time, global gene expression profiles associated with growth and preovulatory