Fontos dokumentumok
B7522
Benfluorex hydrochloride
analytical standard
Szinonimák:
N-(1-Methyl-2-(3-[trifluoromethyl]-phenyl)ethyl]aminoethanol benzoate ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(12-15-6-5-9-17(13-15)19(20,21)22)23-10-11-25-18(24)16-7-3-2-4-8-16;/h2-9,13-14,23H,10-12H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SOAT1(6646)
Általános leírás
It is used in the treatment of impaired carbohydrate metabolism, atherogenic metabolic disorders and in the suppression of appetite.
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)