Fontos dokumentumok
PHR1517
Dihydrostreptomycin Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Dihydrostreptomycin sesquisulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. D1954000
traceable to USP 1203008
API-család
dihydrostreptomycin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)CO)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZWJCQXZZJHHRH-YZTFXSNBSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.