PHR1521
Ceftiofur Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Sodium Ceftiofur
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1098165
API-család
ceftiofur
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3