Fontos dokumentumok
PHR1286
Gemfibrozil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2,2-Dimethyl-5-(2,5-dimethylphenoxy)pentanoic acid, 2,2-Dimethyl-5-(2,5-xylyloxy)valeric acid, 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 363
traceable to Ph. Eur. Y0000513
traceable to USP 1288500
API-család
gemfibrozil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(C)c(OCCCC(C)(C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C15H22O3/c1-11-6-7-12(2)13(10-11)18-9-5-8-15(3,4)14(16)17/h6-7,10H,5,8-9H2,1-4H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMJJKBWTPKOJG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARA(5465)
Általános leírás
Gemfibrozil is a cholesterol-lowering drug that effectively lowers the serum cholesterol, triglyceride, and low-density lipoprotein (LDL) levels. It also efficiently raises the serum high-density lipoprotein (HDL) levels. It is known to minimize the incidence of coronary heart diseases in humans.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3