MABN476
Anti-Paris/ZNF746 Antibody, clone N196/16
clone N196/16, from mouse
Szinonimák:
Zinc finger protein 746, Parkin-interacting substrate, PARIS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N196/16, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ZNF746(155061)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Paris/ZNF746 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HEK293 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1