Merck
PHL85878
Arecaidine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinic acid hydrochloride, N-Methylguvacine hydrochloride, 1,2,5,6-Tetrahydro-1-methylnicotinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
Cl.CN1CCC=C(C1)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h3H,2,4-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)