Merck
PHL83433
Erucifoline N-oxide
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Erucifoline A N-oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H23NO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
365.38
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N]21(=O)C3C(OC(=O)\C(=C/C)\CC4(OC4(C(=O)OCC3=CC2)C)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO7/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,26-18)16(22)24-9-12-4-6-19(23)7-5-13(14(12)19)25-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Analízis megjegyzés
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2