Merck
PHL84274
Usaramine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
trans-Retrorsine, Mucronatine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H25NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(C(CO2)=CC3)N3CC[C@]1(OC(/C(C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C2=O)=C/C)=O)[H]
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3+/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCJMNZRQJAVDLD-FXGRWVCYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Analízis megjegyzés
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)