Merck
PHL83590
Echimidine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H31NO8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
413.46
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H31NO8/c1-6-12(2)17(23)29-15-8-10-21(27)9-7-14(16(15)21)11-28-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13?,15-,16-,20?,21?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDJGEXAPDZNXSD-VSXSYYALSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Analízis megjegyzés
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)