Merck
PHL80201
Coniine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(±)-2-Propylpiperidine hydrochloride, DL-Coniin hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17N · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.69
Beilstein:
6116710
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (GC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
~210 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXBWZNQZRWZJIR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)