Merck
PHL80979
(−)-Curine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(−)-Bebeerine, Aristolochine, Curine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H38N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
594.70
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
[H][C@@]12Cc3ccc(Oc4c(O)c(OC)cc5CCN(C)[C@]([H])(Cc6ccc(O)c(Oc7cc1c(CCN2C)cc7OC)c6)c45)cc3
InChI
1S/C36H38N2O6/c1-37-13-11-23-18-31(41-3)32-20-26(23)27(37)15-21-5-8-25(9-6-21)43-36-34-24(19-33(42-4)35(36)40)12-14-38(2)28(34)16-22-7-10-29(39)30(17-22)44-32/h5-10,17-20,27-28,39-40H,11-16H2,1-4H3/t27-,28-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGZXDRGWBULKFA-VSGBNLITSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)