Merck
PHL83901
Retronecine
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H13NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1([C@H](O)CC2)N2CC=C1CO
InChI
1S/C8H13NO2/c10-5-6-1-3-9-4-2-7(11)8(6)9/h1,7-8,10-11H,2-5H2/t7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJSJELVDQOXCHO-HTQZYQBOSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)