Fontos dokumentumok
P6863
PDAM
≥70% purity (HPLC), for HPLC derivatization, solid
Szinonimák:
1-Pyrenyldiazomethane, Pyrene, 1-(diazomethyl)
About This Item
Javasolt termékek
product name
PDAM, for HPLC derivatization
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥70% (HPLC)
form
solid
technika/technikák
titration: suitable
λmax
338-344 nm
fluoreszcencia
λem 371-379 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEIBAWRLFPGPAT-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)