Merck
680273
Sigma-Aldrich
1-Pyrenyl-d9-diazomethane
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17D9HN2
Molekulatömeg:
251.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
97 atom % D
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+9
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(C=[N+]=[N-])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEIBAWRLFPGPAT-LOIXRAQWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)