Fontos dokumentumok
P3700000
Propylthiouracil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Propyl-2-thiouracil, 2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
leírás
enzyme inhibitor
API-család
propylthiouracil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
218-220 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)