Fontos dokumentumok
P2472
Povidone
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Polyvinylpyrrolidone, PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
leírás
K-value 29 - 32
Forma
powder
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Polyvinylpyrrolidone Assisted One-Pot Synthesis of Size-Tunable Cocktail Nanodrug for Multifunctional Combat of Cancer.: This study highlights the application of povidone (PVP) in the synthesis of multifunctional nanodrugs, showcasing its role in stabilizing nanoparticles for targeted cancer therapy. The findings emphasize PVP′s crucial function in enhancing the bioavailability and therapeutic efficacy of anticancer drugs (Wang C et al., 2024).
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)