Fontos dokumentumok
1551503
USP
Povidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Polyvinylpyrrolidone, PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
povidone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Vigabatrin for Oral Solution
- Vigabatrin Tablets
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)