Fontos dokumentumok
P0930
Polyvinylpyrrolidone
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Szinonimák:
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
viszkozitási szám
28-32(lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez