Merck
Olajsav
Olajsav palack
Az olajsav egy természetesen színtelen, folyékony, omega-9 olajhoz hasonló olaj, amely levegőn sárgává vagy barnává válik. Ez egy nyolcadek-9-énsav, amelynek C-9-es helyén cisz kettős kötés található, és a természetben a legnagyobb mennyiségben előforduló egyszeresen telítetlen zsírsavnak számít. Az olajsavnak enyhe szaga van, úszik a vízen, és többféle szerepet játszik, többek között EC 3.1.1.1 (karboxilészteráz) inhibitor, Escherichia coli metabolit, növényi metabolit, Daphnia galeata metabolit, oldószer, antioxidáns és egér metabolit. Egy oleát konjugált savaként viselkedik, és egy cisz-oktadec-9-én hidridjéből származik. Ez a komponens megtalálható növényi forrásokban, mint például a Gladiolus italicus és a Prunus mume, valamint állati eredetűekben, például sertésekben. A növényi olajsavat az olívapogácsa-olein hidrolízisével, majd ezt követő desztillációval nyerik. Eközben az állati eredetű olajsavat állati zsír (faggyú) hidrolizálásával, hideg frakcionálással, majd az így kapott keverék lepárlásával nyerik.
Oleinsav Tulajdonságok és alkalmazások
Az olajsav sokoldalú anyag, tulajdonságai és alkalmazásai széles skálán mozognak. Az olaj forrásától függően különböző ágazatokban talál felhasználásra. A mosószereket, textíliákat, festékeket, tintákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, bőrt és kenőanyagokat gyártó iparágakban hasznosítják. Kiváló bőráteresztő tulajdonságaival felülmúlja a növényi olajokat, így lágyszappanokban, tartós hullámoldatokban, körömlakkokban, toalett szappanokban és folyékony sminkekben talál alkalmazást. A gyógyszeriparban, a textiliparban, a kohászatban és a vegyiparban értékes olajsav sokoldalú összetevő, amely a különböző iparágak kihívásaira ad választ, alapvető komponenseket és megoldásokat hozva létre.
Az olajsav emellett lágyítószerként szolgál, és a gyógyszeriparban segédanyagként használják. Emellett emulgeáló vagy oldószerként is funkcionál az aeroszol termékekben. Kimutatták, hogy az olajsav döntő szerepet játszik a kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtek növekedésében és termelékenységében. A sejtkultúra rendszerekben az olajsav olyan funkciókat tölt be, mint a hosszú távú energiatárolás. A NADPH-ból és ATP-ből származó energiát zsírsavak formájában tárolja. Ezek a zsírsavak egy gliceringerinccel észtereződnek, mono-, di- és tri-gliceridek (semleges zsírok) néven ismert vegyületeket alkotva. A zsírsavak lebontása felszabadítja a tárolt energiát, hozzájárulva a sejtfolyamatokhoz. Ez rávilágít az olajsav fontosságára a különböző alkalmazásokban, amelyek mind az ipari, mind a kutatási területeket felölelik.
Az olajsav mint standard
Az olajsavat gyógyszeripari referenciastandardként használják a gyógyszeripari készítményekben lévő analitok értékelésére olyan kromatográfiás technikák segítségével, mint a nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC) és gázkromatográfia (GC). Emellett analitikai standardként szolgál a vérplazmaminták zsírsavainak vákuum-ultraibolya spektroszkópiával kombinált gázkromatográfiával történő azonosításához és mennyiségi meghatározásához.
Oleinsav mint bioreagens
A vízben oldódó olajsav és a szarvasmarhafélékből származó olajsav-albumin porított olajsavát bioreagensként használják a
.a href="/HU/hu/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/oleic-acid" target="_blank">sejtkultúra.
Megjelölt olajsavak
Izotóposan megjelölt olajsavak (olajsav-1-13C) felhasználható a sejtek és szervezetek lipidanyagcseréjének vizsgálatára, a zsírsav-oxidáció folyamatának vizsgálatára, a lipidmolekulák biológiai rendszeren belüli feltárására, valamint a fehérje-lipid kölcsönhatások elemzésére.
Deuterált olajsavak
A deuterált olajsavakat az NMR-spektroszkópiában molekulaszerkezetek, konformációs változások és atomi szintű kölcsönhatások vizsgálatára használják. A metabolikus útvonalak nyomon követésére, valamint a lipidek és lipidalapú vegyületek szervezetben történő felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiválasztásának vizsgálatára irányuló farmakokinetikai vizsgálatokban is felhasználják őket.
Oleinsav-sók
Az olajsav-sókat (nátrium-oleát és kálium-oleát) felületaktív anyagként és emulgeálószerként használják az élelmiszerekben. A textilfeldolgozásban kiegyenlítőszerként is használják őket, hogy a festési folyamatok során egyenletes festékeloszlást biztosítsanak, diszpergálószerként a papír- és cellulózgyártásban, valamint habosítószerként a habosított gumi és latex termékek gyártásában.
Kapcsolódó termékforrások
  • Oleic Acid in Cell Culture
    How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.