Fontos dokumentumok
NISTRM8785
Air particulate matter on filter media
NIST® RM 8785
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
industrial hygiene
Formátum
matrix material
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total carbon (C), Elemental Carbon, Organic Carbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3