Fontos dokumentumok
NIST2960
Respirable cristobalite on filter media
NIST® SRM® 2960, 5-250 μg
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 30 filters plus 30 blanks
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Általános leírás
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg