Merck
NIST2583
Trace elements in indoor dust
NIST® SRM® 2583
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 8 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2