Merck
NIST2787
Fine particulate matter
NIST® SRM® 2787, <10 μm
Szinonimák:
Dust
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
kiszerelés
pkg of 1 bottle
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
industrial hygiene
Formátum
matrix material
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Each unit of SRM 2787 contains a bottle with a quantity of particulate matter ranging from 100 mg to 140 mg. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2787_cert
SRM 2787_SDS
Alkalmazás
Fine particulate matter Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for the evaluation of analytical methods used in the determination of selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), nitro-substituted PAHs (nitro-PAHs), polybrominated diphenyl ether (PBDE) congeners, hexabromocyclododecane (HBCD) isomers, sugars, polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD) and dibenzofuran (PCDF) congeners, inorganic constituents, and particle-size characteristics in atmospheric particulate material and similar matrices.
Tulajdonságok és előnyök
  • The certified mass fraction values for PAHs, PBDE congeners, and specific inorganic components are reported and are metrologically traceable to SI units of mass.
  • Accomplished with non-certified mass fraction values for nitro-PAHs, PBDE congeners, sugars, HBCD isomers, and particle-size characteristics.
  • Period of Validity, instructions for handling, storage, and use are provided on the NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Fluorene (C13H10), Fluoranthene (C16H10), Pyrene (C16H10), Retene (C18H18), Benzo[ghi]fluoranthene (C18H10), Chrysene (C18H12), Triphenylene (C6H4)3), Benzo[b]fluoranthene (C20H12), Benzo[j]fluoranthene (C20H12), Benzo[k]fluoranthene (C20H12), Benzo[a]fluoranthene (C20H12), Benzo[e]pyrene (C20H12), Benzo[a]pyrene (C20H12), Perylene (C20H12), Benzo[ghi]perylene (C22H12), Indeno[1,2,3-cd]pyrene (C22H12), Dibenz[a,c]anthracene (C22H14), Dibenz[a,j]anthracene (C22H14), Benzo[b]chrysene (C22H14), Picene (C22H14), Coronene (C24H12), Dibenzo[b,k]fluoranthene (C24H14), Dibenzo[a,e]pyrene (C24H14), PBDE 99 (2,2′,4,4′,5-Pentabromodiphenyl ether), PBDE 209 (Decabromodiphenyl ether), Mercury (Hg), Aluminum (Al), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Manganese (Mn), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
1-Nitropyrene, 2-Nitrofluoranthene, 9-Nitroanthracene, 3-Nitrophenanthrene, 9-Nitrophenanthrene, 3-Nitrofluoranthene, 7-Nitrobenz[a]anthracene, Naphthalene, 1-Methylnaphthalene, 2-Methylnaphthalene, 1,6-Dimethylnaphthalene, Acenaphthylene, 1-Methylphenanthrene, 2-Methylanthracene, 4H-cyclopenta[def]phenanthrene, 1-Methylfluoranthene, 3-Methylfluoranthene, 4-Methylpyrene, Cyclopenta[cd]pyrene, 3-Methylchrysene, 6-Methylchrysene, Dibenz[a,h]anthracene, Dibenzo[a,h]pyrene
PFE : Biphenyl, Dibenzothiophene, Phenanthrene, Anthracene, 2-Methylphenanthrene, 3-Methylphenanthrene, 9-Methylphenanthrene, 1,7-Dimethylphenanthrene, 1-Methylpyrene, Benzo[c]phenanthrene, Benz[a]anthracene, Biphenyl, Dibenzothiophene, Phenanthrene, Anthracene, 2-Methylphenanthrene, 3-Methylphenanthrene, 9-Methylphenanthrene, 1,7-Dimethylphenanthrene, 1-Methylpyrene, Benzo[c]phenanthrene, Benz[a]anthracene, PBDE 47 (2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether), PBDE 100 (2,2′,4,4′,6-Pentabromodiphenyl ether), PBDE 153 (2,2′,4,4′,5,5′-Hexabromodiphenyl ether), PBDE 154 (2,2′,4,4′,5,6′-Hexabromodiphenyl ether), PBDE 191 (2,3,3′,4,4′,5′,6-Heptabromodiphenyl ether, Antimony (Sb), Arsenic (As), Calcium (Ca), Cesium (Ce), Chlorine (Cl), Copper (Cu), Cobalt (Co), Iron (Fe), Lanthanum (La), Nickel (Ni), Samarium (Sm), Sodium (Na), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Levoglucosan,Mannosan, Glactosan
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)