Fontos dokumentumok
NISTRM8786
Filter blank for RM 8785
NIST® RM 8786
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
environmental
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Organic Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)