Fontos dokumentumok
CRM014
Supelco
Trace Metals - Baghouse Dust
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
100
300
Analitikai műbizonylat
certificate is enclosed in each package
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
RTC CRM014-050
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.48
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Leírás
    Cadmium
    Chromium
    Lead
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)