Fontos dokumentumok
ERMDA192
Human serum (cortisol unspiked)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
certified by the BSC
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMDA192
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)