NIST870
Column performance test mixture of liquid chromatography
NIST® SRM® 870
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 1.1 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
SRM 870_cert
SRM 870_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Information values for detection response forvarious components are provided.
- Expiration details, instructions for use,handling, and storage are provided on the NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Uracil (C4H4N2O2), Toluene (C6H5CH3), Ethyl Benzene (C8H10), Quinizarin (C14H8O4), Amitriptyline HCl (C20H24ClN), Methanol (CH3OH)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uracil (C4H4N2O2), Toluene (C6H5CH3), Ethyl Benzene (C8H10), Quinizarin (C14H8O4), Amitriptyline HCl (C20H24ClN), Methanol (CH3OH)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup