NIST869B
Column selectivity test mixture for liquid chromatography
NIST® SRM® 869b
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 1.1 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
general analytical
format
multi-component solution
Related Categories
Általános leírás
SRM 869B_cert
SRM 869B_SDS
Egyéb megjegyzések
Benzo[a]pyrene (BaP)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Dibenzo[g,p]chrysene (TBN), Phenanthro[3,4-c]phenanthrene (PhPh)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)