Fontos dokumentumok
47641-U
Supelco
Reversed Phase Test Mix 2
certified reference material, in acetonitrile: water (varied conc.), solution
Szinonimák:
HPLC Test Mixture for Reversed Phase Columns
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
form
solution
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
in acetonitrile: water (varied conc.)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kompatibilitás
use to QA hydrophobic reversed phase columns
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    N,N-Diethyl-m-toluamide 600 μg/mL
    Phenol 700 μg/mL
    Toluene 4000 μg/mL
    Uracil 5 μg/mL
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
45.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.