Fontos dokumentumok
GF36304400
Tungsten carbide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, min. particle size 45 micron
Szinonimák:
W 526010
About This Item
UNSPSC kód:
31191518
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 363-044-00
súly
200 g
maximum részecskeméret
150 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)