Merck
GF59398048
Tungsten
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, min. particle size 50 micron
Szinonimák:
W 006011, W
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
W
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.84
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 593-980-48
ellenállás
4.9 μΩ-cm, 20°C
súly
100 g
maximum részecskeméret
250 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
sűrűség
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Self-heat. 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)