Merck
NISTRM8983
Silicon nitride
NIST® RM 8983
About This Item
Lineáris képlet:
Si3N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
NIST®
sűrűség
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
format
matrix material
SMILES string
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Each unit of RM 8983 comprises a bottle containing approximately 4.5 g of silicon nitride powder.
Alkalmazás
The Reference Material silicon nitride powder is intended for use as an analytical standard for determining nitrogen, oxygen, and carbon in silicon nitride powder using the high-temperature combustion method.
Tulajdonságok és előnyök
  • The non-certified values for total nitrogen, oxygen, and carbon are reported on an as-received basis and expressed as mass fraction.
  • The period of validity, maintenance of non-certified values, and storage instructions are provided on NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Oxygen (0), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)