N0300000
Neamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
neomycin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@@H]2N)N)O)O
InChI
1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYJXFKPQNSDJLI-HKEUSBCWSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Established for the preparation of reference solutions (d) in the testing of related substances in framycetin sulfate and neomycin sulfate using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0180 and 0197 of European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)