Fontos dokumentumok
HS4427R
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Racked), sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical bottom
natural
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap external threaded
graduations
kiszerelés
pack of 500 ea (Racked)
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS4427R
parameter
9,500 × g max. RCF
kupakátmérő
34.9 mm
kapacitás
50 mL
cső átmérő
29 mm
alkalmasság
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
Általános leírás
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging. Additional graduationd markings at 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 mL for additional ease for end-users.
Tulajdonságok és előnyök
  • Conical Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations at 5 mL intervals
  • Recyclable chipboard used for the racks making them more environmentally friendly
  • Racked Sterile
  • Autoclavable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)